2,5-Dibromothiophene 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 96%
CAS No.: 3141-27-3
Molecular Formula: C4H2Br2S
Formula Weight: 241.94
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.6290
Odour: Pungent
Melting Point: -6°
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 109899
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005420
Fórmula:
C₄H₂Br₂S Ponto de ebulição: 210…212 °C Ponto de Fusão: –6 °C Densidade: 2,150 Ponto de Inflamação: 99 °C (210 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005420 Número CAS: 3141-27-3 EINECS: 221-547-3 UN: 2810 ADR: 6.1,II |