Print…
2,5-Dibromothiophene 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
148680250 148681000 148685000
ACRO148680250EA 41.9 EUR
ACRO148680250 ACRO148681000 ACRO148685000
2,5-Dibromothiophene 95%
2,5-Dibromothiophene
Fórmula: C₄H₂Br₂S
Ponto de ebulição: 211 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –6 °C
Densidade: 2,14 g/cm³
Ponto de Inflamação: 99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005420
Número CAS: 3141-27-3
EINECS: 221-547-3
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6270 to 1.6300 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %