Print…
2,3-Dibromothiophene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A12998.06 A12998.14
A12998.06EA 109 EUR
A12998.06 A12998.14
2,3-Dibromothiophene ≥98%
2,3-Dibromothiophene
Purity: 98+% CAS No.: 3140-93-0 Molecular Formula: C4H2Br2S Formula Weight: 241.94 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.6310 Boiling Point: 215-216° Beilstein Reference: 107512 MDL No.: MFCD00005418
Fórmula: C₄H₂Br₂S
Peso Molecular: 241.93 g/mol
Ponto de ebulição: 215…216 °C
Ponto de Fusão: –17.5 °C
Densidade: 2.135
Ponto de Inflamação: >100 °C (212 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005418
Número CAS: 3140-93-0
EINECS: 221-542-6
UN: 1993
ADR: 3 III