Print…
2,4,6-Collidine para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22267.0050 8.22267.0250 8.22267.1000
8.22267.0050EA 40.9 EUR
8.22267.0050 8.22267.0250 8.22267.1000
2,4,6-Collidine para síntese, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Collidine
Fórmula: C₈H₁₁N
Ponto de ebulição: 171 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –43 °C
Densidade: 0,9191 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006338
Número CAS: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,09789
Encomendar
Solubility 35 g/l (20 °C)
Melting Point -43 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 170 - 172 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4 hPa (20 °C)
Flash Point 55 °C
Refractive Index 1.50 (20 °C)
Density 0.914 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) strongly alkaline