2,4,6-Collidine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A11058.AC
A11058.AE
A11058.AP
A11058.ACEA
29.3
EUR
A11058.AC
A11058.AE
A11058.AP
2,4,6-Collidine ≥99%
2,4,6-Collidine
Purity: 99%
CAS No.: 108-75-8
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4980
Odour: Unpleasant
pH: 9-10
Melting Point: -43°
Boiling Point: 171-172°
Beilstein Reference: 107283
Merck Reference: 14,9718
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00006338
Fórmula:
C₈H₁₁N Ponto de ebulição: 171…172 °C Ponto de Fusão: –43 °C Densidade: 0,916 Ponto de Inflamação: 54 °C (129 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006338 Número CAS: 108-75-8 EINECS: 203-613-3 UN: 1992 ADR: 3,III Merck Index: 14,9718 |