3,5-Lutidine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A14877.AC
A14877.AE
A14877.AP
A14877.ACEA
25.5
EUR
A14877.AC
A14877.AE
A14877.AP
3,5-Lutidine ≥99%
3,5-Lutidine
Purity: 99%
CAS No.: 591-22-0
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.5050
Odour: Unpleasant
Melting Point: -9°
Boiling Point: 169-170°
Solubility: Sol
Beilstein Reference: 105682
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00006404
Fórmula:
C₇H₉N Ponto de ebulição: 169…170 °C Ponto de Fusão: –9 °C Densidade: 0,941 Ponto de Inflamação: 53 °C (127 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006404 Número CAS: 591-22-0 EINECS: 209-708-6 UN: 1992 ADR: 3,III |