Print…
3,5-Lutidine 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
125211000 125215000
ACRO125211000EA 52 EUR
ACRO125211000 ACRO125215000
3,5-Lutidine 98+%
3,5-Lutidine
Fórmula: C₇H₉N
Ponto de ebulição: 172,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –9 °C
Densidade: 0,93 g/cm³
Ponto de Inflamação: 53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006404
Número CAS: 591-22-0
EINECS: 209-708-6
UN: 2920
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Acidity (HCl) ≤0.025 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH)