3,4-Lutidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3,4-Dimethylpyridine
L03489.AC
L03489.AE
L03489.AP
L03489.ACEA
29.6
EUR
L03489.AC
L03489.AE
L03489.AP
3,4-Lutidine ≥98%
3,4-Lutidine
Purity: 98+%
CAS No.: 583-58-4
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.5120
Odour: Unpleasant
Melting Point: -11°
Boiling Point: 163-164°
Beilstein Reference: 106583
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00006403
Fórmula:
C₇H₉N Peso Molecular: 107.16 g/mol Ponto de ebulição: 163…164 °C Ponto de Fusão: –11 °C Densidade: 0.955 Ponto de Inflamação: 47 °C (116 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006403 Número CAS: 583-58-4 EINECS: 209-511-5 UN: 2929 ADR: 6.1 II |