2,6-Lutidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2,6-Dimethylpyridine
A10478.0F
A10478.AC
A10478.AE
A10478.AP
A10478.0FEA
391
EUR
A10478.0F
A10478.AC
A10478.AE
A10478.AP
2,6-Lutidine ≥98%
2,6-Lutidine
Purity: 98+%
CAS No.: 108-48-5
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4970
Odour: Unpleasant
Melting Point: -7°
Boiling Point: 143-145°
Beilstein Reference: 105690
Merck Reference: 14,5616
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006345
Fórmula:
C₇H₉N Ponto de ebulição: 143…145 °C Ponto de Fusão: –7 °C Densidade: 0,923 Ponto de Inflamação: 33 °C (91 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006345 Número CAS: 108-48-5 EINECS: 203-587-3 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,5616 |