2,4-Lutidina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,4-Dimethylpyridine
B22913.14
B22913.22
B22913.14EA
41.2
EUR
B22913.14
B22913.22
2,4-Lutidina ≥98%
2,4-Lutidine
Purity: 98+%
CAS No.: 108-47-4
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.5000
Odour: Unpleasant
Melting Point: -60°
Boiling Point: 158-160°
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00006337
Fórmula:
C₇H₉N Peso Molecular: 107.16 g/mol Ponto de ebulição: 158…160 °C Ponto de Fusão: –60 °C Densidade: 0.931 Ponto de Inflamação: 47 °C (117 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006337 Número CAS: 108-47-4 EINECS: 203-586-8 UN: 1992 ADR: 3 III |