Print…
2,4-Lutidina 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4-Dimethylpyridine
125181000 125185000
ACRO125181000EA 95 EUR
ACRO125181000 ACRO125185000
2,4-Lutidina 98+%
2,4-Lutidine
Fórmula: C₇H₉N
Peso Molecular: 107.16 g/mol
Ponto de ebulição: 159
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 0.92 g/cm³
Ponto de Inflamação: 47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006337
Número CAS: 108-47-4
EINECS: 203-586-8
UN: 1992
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Total volume capacity ≥1.10 eq/l (OH) as is