2-(3-Phenylpropyl)pyridine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B22495.03
B22495.06
B22495.14
B22495.03EA
31.2
EUR
B22495.03
B22495.06
B22495.14
2-(3-Phenylpropyl)pyridine ≥99%
2-(3-Phenylpropyl)pyridine
Purity: 99%
CAS No.: 2110-18-1
Molecular Formula: C14H15N
Formula Weight: 197.28
Flash Point: 100°(212°F)
Boiling Point: 142-143°/1mm
MDL No.: MFCD00191237
Fórmula:
C₁₄H₁₅N Ponto de ebulição: 142…143 °C (1 mmHg) Densidade: 1,017 Ponto de Inflamação: 100 °C (212 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00191237 Número CAS: 2110-18-1 EINECS: 218-300-7 |