2-Etilpiridina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 100-71-0
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.4970
Odour: Unpleasant
pH: 9-10
Melting Point: -63°
Boiling Point: 149°
Beilstein Reference: 106480
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006361
Fórmula:
C₇H₉N Ponto de ebulição: 149 °C Ponto de Fusão: –63 °C Densidade: 0,937 Ponto de Inflamação: 37 °C (98 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006361 Número CAS: 100-71-0 EINECS: 202-881-9 UN: 1993 ADR: 3,III |