Print…
2-Bromo-5-methylpyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
347170050 347170250
ACRO347170050EA 51.4 EUR
ACRO347170050 ACRO347170250
2-Bromo-5-methylpyridine 98%
2-Bromo-5-methylpyridine
Fórmula: C₆H₆BrN
Ponto de ebulição: 95…96 °C (12,5 mmHg)
Ponto de Fusão: 40…45 °C
Ponto de Inflamação: 103 °C
Número MDL : MFCD00209553
Número CAS: 3510-66-5
Encomendar
Appearance White to light yellow to light brown Low melting crystalline solid or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥97.5 %