Print…
2-Vinylpyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
132292-100ML 132292-500ML 132292-5ML
SIAL132292-100MLEA 49.9 EUR
SIAL132292-100ML SIAL132292-500ML SIAL132292-5ML
2-Vinylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Vinylpyridine
Fórmula: C₇H₇N
Ponto de ebulição: 159 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 0,9735 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 51 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00006355
Número CAS: 100-69-6
EINECS: 202-879-8
UN: 3073
ADR: 6.1,II