Print…
Piridina, anidro (máx. 0.003% H₂O) ≥99.8%
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm. Embalado em atmosfera de azoto.
83684.230EA 72 EUR
83684.230 83684.290 83684.269
Piridina, anidro (máx. 0.003% H₂O) ≥99.8%
Piridina
Frascos de 250 e 500 ml com tampa e septo com seis pontos separados e re-seláveis
Fórmula: C₅H₅N
Ponto de ebulição: 115 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –44 °C
Densidade: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011732
Número CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Evaporation residue Max. 3 ppm
Water Max. 30 ppm