Piridina, seco ≥99.5% (por GC), Puriss. Reag. Ph. Eur. (≤0.0075% H₂O), Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
|
Perigo
|
34945-1L
34945-6X1L
34945-1LEA
321.18
EUR
34945-1L
34945-6X1L
Piridina, seco ≥99.5% (por GC), Puriss. Reag. Ph. Eur. (≤0.0075% H₂O), Riedel-de Haën™
Piridina
Beilstein Number: 103233
Fórmula:
C₅H₅N Ponto de ebulição: 115 °C (1,013 hPa) Ponto de Fusão: –42 °C Densidade: 0,98 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 12,4 %(V) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011732 Número CAS: 110-86-1 EINECS: 203-809-9 UN: 1282 ADR: 3,II Merck Index: 13,08060 |
|
Refractive Index | n20/D 1.509 (lit.) |
Assay (GC) | Min. 99.5 % |
Boiling range | 114 - 116 °C |
Non-volatile matter | Max. 0.002 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.0075 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.00005 % |
Boron (B) | Max. 0.000002 % |
Barium (Ba) | Max. 0.00001 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.000005 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.000002 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
Copper (Cu) | Max. 0.000002 % |
Iron (Fe) | Max. 0.00001 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.000002 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
Lead (Pb) | Max. 0.00001 % |
Tin (Sn) | Max. 0.00001 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.00001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.0005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.0005 % |
KMnO₄ reducing matter (as O) | Max. 0.0005 % |
Piperidine (GC) | Max. 0.01 % |
2-picoline (GC) | Max. 0.2 % |
Ammonia (NH₃) | Max. 0.001 % |