Piridina ≥99.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
19378.AP
19378.K2
19378.M1
19378.APEA
111
EUR
19378.AP
19378.K2
19378.M1
Piridina ≥99.0% ACS
Piridina
Purity: 99.0% min
CAS No.: 110-86-1
Molecular Formula: C5H5N
Formula Weight: 79.10
Flash Point: 20°(68°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.978
Refractive Index: 1.5100
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Unpleasant
Melting Point: -42°
Boiling Point: 115°
Beilstein Reference: 103233
Merck Reference: 14,7970
UN No.: 1282
MDL No.: MFCD00011732
Fórmula:
C₅H₅N Ponto de ebulição: 115 °C Ponto de Fusão: –42 °C Densidade: 0,978 Ponto de Inflamação: 20 °C (68 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011732 Número CAS: 110-86-1 EINECS: 203-809-9 UN: 1282 ADR: 3,II Merck Index: 14,7970 |