Piridina 99+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
418545000
418540010
418540025
418540250
ACRO418545000EA
127
EUR
ACRO418545000
ACRO418540010
ACRO418540025
ACRO418540250
Piridina 99+% ACS
Piridina
Fórmula:
C₅H₅N Ponto de ebulição: 115…116 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: –42 °C Densidade: 0,978 g/cm³ Ponto de Inflamação: 17 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011732 Número CAS: 110-86-1 EINECS: 203-809-9 UN: 1282 ADR: 3,II Merck Index: 13,08060 |
|
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
Solubility | (in water) Passes test |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤10 ppm |
Copper (Cu) | ≤5 ppm |
Reducing substances | Passes test |
Ammonia (NH3) | ≤20 ppm |