Print…
Piridina 99+% Spectroscopy
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Azabenzene, Azine
386560250 386562500 386560010
ACRO386560250EA 24.8 EUR
ACRO386560250 ACRO386562500 ACRO386560010
Piridina 99+% Spectroscopy
Piridina
Fórmula: C₅H₅N
Peso Molecular: 79.1 g/mol
Ponto de ebulição: 115
Ponto de Fusão: –42 °C
Densidade: 0.978 g/cm³
Ponto de Inflamação: 17
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011732
Número CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3 II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 345 nm A: ≤0.022
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %