Print…
Piridina, extra seco sobre peneira molecular 99.5%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
364420010 364421000 364420025 364425000
364420010.EA 266 EUR
364420010. 364421000. 364420025. 364425000.
Piridina, extra seco sobre peneira molecular 99.5%, AcroSeal®
Piridina
Fórmula: C₅H₅N
Ponto de ebulição: 115…116 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –42 °C
Densidade: 0,978 g/cm³
Ponto de Inflamação: 17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011732
Número CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.5 %