Print…
Piridina, extra seco 99.5%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
339421000 339420010 339420025
339421000.EA 74.4 EUR
339421000. 339420010. 339420025.
Piridina, extra seco 99.5%, AcroSeal®
Piridina
Fórmula: C₅H₅N
Ponto de ebulição: 115…116 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –42 °C
Densidade: 0,978 g/cm³
Ponto de Inflamação: 17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011732
Número CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.001 %