Print…
Piridina 99+%, extra_pure
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Azabenzene, Azine
131780010 131780025 131780500 131780250
ACRO131780010EA 107 EUR
ACRO131780010 ACRO131780025 ACRO131780500 ACRO131780250
Piridina 99+%, extra_pure
Piridina
Fórmula: C₅H₅N
Peso Molecular: 79.1 g/mol
Ponto de ebulição: 115…116 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –42 °C
Densidade: 0.978 g/cm³
Ponto de Inflamação: 17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011732
Número CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3 II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5110 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤40 APHA
Residue after evaporation ≤0.02 %