4-Methoxypyridine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L19625.06
L19625.14
L19625.06EA
106
EUR
L19625.06
L19625.14
4-Methoxypyridine ≥98%
4-Methoxypyridine
Purity: 98+%
CAS No.: 620-08-6
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5210
Melting Point: 4°
Boiling Point: 191°
Beilstein Reference: 108211
MDL No.: MFCD00674049
Fórmula:
C₆H₇NO Ponto de ebulição: 191 °C Ponto de Fusão: 4 °C Densidade: 1,075 Ponto de Inflamação: 74 °C (165 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00674049 Número CAS: 620-08-6 EINECS: 210-624-7 |