2-(Methylamino)pyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B23589.06
B23589.14
B23589.06EA
61.5
EUR
B23589.06
B23589.14
2-(Methylamino)pyridine 98%
2-(Methylamino)pyridine
Purity: 98%
CAS No.: 4597-87-9
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5780
Melting Point: 14-15°
Boiling Point: 200-201°
Beilstein Reference: 108188
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00006250
Fórmula:
C₆H₈N₂ Ponto de ebulição: 200…201 °C Ponto de Fusão: 14…15 °C Densidade: 1,060 Ponto de Inflamação: 87 °C (188 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006250 Número CAS: 4597-87-9 EINECS: 224-997-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |