Print…
3,4-diaminopiridina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 3,4-Pyridinediamine, Amifampridine, 3,4-DAP, Pyridine-3,4-diyldiamine, Pyridine-3,4-diamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18392.0001 8.18392.0005
8.18392.0001EA 35.2 EUR
8.18392.0001 8.18392.0005
3,4-diaminopiridina para síntese, Sigma-Aldrich®
3,4-diaminopiridina
Fórmula: C₅H₇N₃
Peso Molecular: 109.13 g/mol
Ponto de ebulição: 262
Ponto de Fusão: 218…219 °C
Ponto de Inflamação: 240
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006401
Número CAS: 54-96-6
EINECS: 200-220-9
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,03006
Encomendar
Solubility 24 g/l (20 °C)
Melting Point 217 - 220 °C
Molar Mass 109.13 g/mol
Flash Point 240 °C
Ignition Point 480 °C