Print…
3,4-diaminopiridina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,4-Pyridinediamine, Amifampridine, 3,4-DAP, Pyridine-3,4-diyldiamine, Pyridine-3,4-diamine
A12465.03 A12465.06 A12465.14
A12465.03EA 40.4 EUR
A12465.03 A12465.06 A12465.14
3,4-diaminopiridina ≥98%
3,4-diaminopiridina
Purity: 98+% CAS No.: 54-96-6 Molecular Formula: C5H7N3 Formula Weight: 109.13 Flash Point: 240°(464°F) Odour: Unpleasant Beilstein Reference: 110232 Merck Reference: 14,2986 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006401
Fórmula: C₅H₇N₃
Peso Molecular: 109.13 g/mol
Ponto de ebulição: 262
Ponto de Fusão: 217…220 °C
Ponto de Inflamação: 240 °C (464 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006401
Número CAS: 54-96-6
EINECS: 200-220-9
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03006