Print…
2,3-Diaminopyridine para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Pyridine-2,3-diyldiamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41183.0005 8.41183.0025
8.41183.0005EA 90.3 EUR
8.41183.0005 8.41183.0025
2,3-Diaminopyridine para síntese, Sigma-Aldrich®
2,3-Diaminopyridine
Fórmula: C₅H₇N₃
Peso Molecular: 109.13 g/mol
Ponto de ebulição: 148…150 °C (5 mmHg)
Ponto de Fusão: 110…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006319
Número CAS: 452-58-4
EINECS: 207-200-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Melting Point 108 - 113 °C
Molar Mass 109.13 g/mol