3-Aminopyridine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Pyridin-3-amine, 3-Pyridylamine
A13216.0B
A13216.18
A13216.30
A13216.0BEA
472
EUR
A13216.0B
A13216.18
A13216.30
3-Aminopyridine 99%
3-Aminopyridine
Purity: 99%
CAS No.: 462-08-8
Molecular Formula: C5H6N2
Formula Weight: 94.12
Flash Point: 88°(190°F)
Odour: Unpleasant
pH: 10
Melting Point: 58-63°
Boiling Point: 250-252°
Beilstein Reference: 105692
Merck Reference: 14,473
UN No.: 2671
MDL No.: MFCD00006400
Fórmula:
C₅H₆N₂ Peso Molecular: 94.12 g/mol Ponto de ebulição: 250…252 °C Ponto de Fusão: 58…63 °C Ponto de Inflamação: 88 °C (190 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006400 Número CAS: 462-08-8 EINECS: 207-322-2 UN: 2671 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,00472 |