Print…
3-Aminopyridine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Pyridin-3-amine, 3-Pyridylamine
104560250 104561000 104565000
ACRO104560250EA 28.9 EUR
ACRO104560250 ACRO104561000 ACRO104565000
3-Aminopyridine 99%
3-Aminopyridine
Fórmula: C₅H₆N₂
Peso Molecular: 94.12 g/mol
Ponto de ebulição: ∼248 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 60…63 °C
Ponto de Inflamação: 124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006400
Número CAS: 462-08-8
EINECS: 207-322-2
UN: 2671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,00472
Encomendar
Appearance Off-white to brown Crystals or flakes or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 63 °C
GC ≥98.5 %
Moisture ≤3.0 % (as packaged)
Viscosity 0.2 to 0.6 s
Free acid (CH3COOH) ≤0.06 %