Print…
2-Aminopyridine para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Pyridylamine, Pyridin-2-amine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01113.0100 8.01113.0500
8.01113.0100EA 72 EUR
8.01113.0100 8.01113.0500
2-Aminopyridine para síntese, Sigma-Aldrich®
2-Aminopyridine
Fórmula: C₅H₆N₂
Peso Molecular: 94.12 g/mol
Ponto de ebulição: 210.6
Ponto de Fusão: 50…52 °C
Densidade: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 92
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006312
Número CAS: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
UN: 2671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,00472
Encomendar
Solubility 890 g/l (21 °C)
Melting Point 55 - 58 °C
Molar Mass 94.11 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 209 - 211 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5 hPa (125 °C)
Flash Point 92 °C
pH (H2O, 20 °C) alkaline,Aqueous solution
Ignition Point 630 °C