2-Aminopyridine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Pyridylamine, Pyridin-2-amine
A12374.0B
A12374.14
A12374.30
A12374.0BEA
232
EUR
A12374.0B
A12374.14
A12374.30
2-Aminopyridine 99%
2-Aminopyridine
Purity: 99%
CAS No.: 504-29-0
Molecular Formula: C5H6N2
Formula Weight: 94.12
Flash Point: 92°(197°F)
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 209-211°
Beilstein Reference: 105785
Merck Reference: 14,473
UN No.: 2671
MDL No.: MFCD00006312
Fórmula:
C₅H₆N₂ Peso Molecular: 94.12 g/mol Ponto de ebulição: 209…211 °C Ponto de Fusão: 56…60 °C Densidade: 1.24 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 92 °C (197 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006312 Número CAS: 504-29-0 EINECS: 207-988-4 UN: 2671 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,00472 |