Print…
3-Iodopyridine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
137440010 137440100
ACRO137440010EA 31.4 EUR
ACRO137440010 ACRO137440100
3-Iodopyridine 99%
3-Iodopyridine
Fórmula: C₅H₄IN
Ponto de ebulição: 90…92 °C (14 mmHg)
Ponto de Fusão: 53…56 °C
Ponto de Inflamação: 106 °C
Número MDL : MFCD00023553
Número CAS: 1120-90-7
EINECS: 214-322-6
Encomendar
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥98.5 %