Print…
3-Fluoropyridine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
188300010 188300050
ACRO188300010EA 20.3 EUR
ACRO188300010 ACRO188300050
3-Fluoropyridine 99%
3-Fluoropyridine
Fórmula: C₅H₄FN
Ponto de ebulição: 107 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,13 g/cm³
Ponto de Inflamação: 13 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006374
Número CAS: 372-47-4
EINECS: 206-755-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %