Print…
2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1636-25G C1636-5G
TCIAC1636-25GEA 136 EUR
TCIAC1636-25G TCIAC1636-5G
2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine
Fórmula: C₆H₅ClN₂O₃
Número MDL : MFCD00130268
Número CAS: 38533-61-8
EINECS: 253-989-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa1985fe28b6a88133f8fb8e1b4799db838a9c81&vid=aa1985fe28b6a88133f8fb8e1b4799db838a9c81&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C