2-Chloro-5-nitropyridine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10709.14
A10709.22
A10709.14EA
56.5
EUR
A10709.14
A10709.22
2-Chloro-5-nitropyridine ≥99%
2-Chloro-5-nitropyridine
Purity: 99%
CAS No.: 4548-45-2
Molecular Formula: C5H3ClN2O2
Formula Weight: 158.54
Flash Point: 158°(316°F)
Melting Point: 104-109°
Beilstein Reference: 120453
MDL No.: MFCD00006240
Fórmula:
C₅H₃ClN₂O₂ Ponto de Fusão: 104…109 °C Ponto de Inflamação: 158 °C (316 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006240 Número CAS: 4548-45-2 EINECS: 224-908-3 |