Print…
2-Chloro-5-nitropyridine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
109740250 109741000
ACRO109740250EA 98.8 EUR
ACRO109740250 ACRO109741000
2-Chloro-5-nitropyridine 99%
2-Chloro-5-nitropyridine
Fórmula: C₅H₃ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 106…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006240
Número CAS: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3
Encomendar
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
GC ≥98.5 %
Titrable free acid ≤0.005 meq/g