Print…
2-Chloro-3-nitropyridine 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
109730250 109731000
ACRO109730250EA 78.9 EUR
ACRO109730250 ACRO109731000
2-Chloro-3-nitropyridine 99+%
2-Chloro-3-nitropyridine
Fórmula: C₅H₃ClN₂O₂
Ponto de ebulição: 260 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 100…103 °C
Ponto de Inflamação: 185 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006232
Número CAS: 5470-18-8
EINECS: 226-799-8
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 103 °C
HPLC ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %