Print…
2,6-Dichloro-3-nitropyridine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B21255.09 B21255.18 B21255.30
B21255.09EA 60.1 EUR
B21255.09 B21255.18 B21255.30
2,6-Dichloro-3-nitropyridine ≥97%
2,6-Dichloro-3-nitropyridine
Purity: 97% CAS No.: 16013-85-7 Molecular Formula: C5H2Cl2N2O2 Formula Weight: 192.99 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 62-65° MDL No.: MFCD00006234
Fórmula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 62…65 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006234
Número CAS: 16013-85-7
EINECS: 240-151-1