Print…
2,6-Dichloro-3-nitropyridine 90% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
186000100 186000500 186002500
ACRO186000100EA 27.7 EUR
ACRO186000100 ACRO186000500 ACRO186002500
2,6-Dichloro-3-nitropyridine 90% tech.
2,6-Dichloro-3-nitropyridine
Fórmula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 58…68 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006234
Número CAS: 16013-85-7
EINECS: 240-151-1
Encomendar
Appearance Yellow to orange-brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 68 °C
Water ≤10 % (K.F.)
GC ≥88 %