3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A10205.14
A10205.22
A10205.14EA
83.7
EUR
A10205.14
A10205.22
3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine ≥97%
3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine
Purity: 97+%
CAS No.: 1737-93-5
Molecular Formula: C5Cl2F3N
Formula Weight: 201.96
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4780
Melting Point: 24-26°
Boiling Point: 159-160°
Beilstein Reference: 475874
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006226
Fórmula:
C₅Cl₂F₃N Ponto de ebulição: 159…160 °C Ponto de Fusão: 24…26 °C Densidade: 1,648 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006226 Número CAS: 1737-93-5 EINECS: 217-088-3 UN: 2811 ADR: 6.1,II |