Print…
3-Chloropyridine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
110020250 110021000
ACRO110020250EA 60.3 EUR
ACRO110020250 ACRO110021000
3-Chloropyridine 99%
3-Chloropyridine
Fórmula: C₅H₄ClN
Ponto de ebulição: 147…150 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: -0,5 °C
Densidade: 1,19 g/cm³
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006375
Número CAS: 626-60-8
EINECS: 210-955-7
ADR: 3,I
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Carbonyl compounds ≤0.001 % (each of acetone, formaldehyde, acetaldehyde)
Titrable acid ≤0.0003 meq/g
Titrable base ≤0.0002 meq/g
KMnO4-reducing substance Passes test