3,5-Dichloropyridine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L03380.14
L03380.22
L03380.14EA
43.7
EUR
L03380.14
L03380.22
3,5-Dichloropyridine ≥98%
3,5-Dichloropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 2457-47-8
Molecular Formula: C5H3Cl2N
Formula Weight: 147.99
Flash Point: 74°(165°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 178°
Beilstein Reference: 1973
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006376
Fórmula:
C₅H₃Cl₂N Ponto de ebulição: 178 °C Ponto de Fusão: 63…67 °C Densidade: 1,39 Ponto de Inflamação: 74 °C (165 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006376 Número CAS: 2457-47-8 EINECS: 219-537-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |