2,6-Dichloropyridine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A11364.0E
A11364.22
A11364.36
A11364.0EEA
635
EUR
A11364.0E
A11364.22
A11364.36
2,6-Dichloropyridine ≥98%
2,6-Dichloropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 2402-78-0
Molecular Formula: C5H3Cl2N
Formula Weight: 147.99
Odour: Unpleasant
Melting Point: 84-88°
Boiling Point: 211°
Beilstein Reference: 108664
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006244
Fórmula:
C₅H₃Cl₂N Ponto de ebulição: 211 °C Ponto de Fusão: 84…88 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006244 Número CAS: 2402-78-0 EINECS: 219-282-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |