Print…
2,5-Dichloropyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
186140050 186140250 186141000
ACRO186140050EA 37.7 EUR
ACRO186140050 ACRO186140250 ACRO186141000
2,5-Dichloropyridine 98%
2,5-Dichloropyridine
Fórmula: C₅H₃Cl₂N
Ponto de ebulição: 190…191 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 58…62 °C
Ponto de Inflamação: 112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006239
Número CAS: 16110-09-1
EINECS: 240-278-2
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 28.1 to 29.5 % (citric acid dry substance)