Print…
2,4-Dichloropyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
379470050 379470250
ACRO379470050EA 85.5 EUR
ACRO379470050 ACRO379470250
2,4-Dichloropyridine 98%
2,4-Dichloropyridine
Fórmula: C₅H₃Cl₂N
Ponto de Fusão: –1 °C
Densidade: 1,37 g/cm³
Ponto de Inflamação: 89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00955618
Número CAS: 26452-80-2
EINECS: 247-717-7
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %