Print…
2,3-Dichloropyridine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
113720100 113720500
ACRO113720100EA 44.6 EUR
ACRO113720100 ACRO113720500
2,3-Dichloropyridine 99%
2,3-Dichloropyridine
Fórmula: C₅H₃Cl₂N
Peso Molecular: 147.99 g/mol
Ponto de ebulição: 202.5…203.5 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 67…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006229
Número CAS: 2402-77-9
EINECS: 219-281-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.005 %