2,3,5,6-Tetrachloropyridine 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L19458.03
L19458.06
L19458.14
L19458.03EA
15
EUR
L19458.03
L19458.06
L19458.14
2,3,5,6-Tetrachloropyridine 98
2,3,5,6-Tetrachloropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 2402-79-1
Molecular Formula: C5HCl4N
Formula Weight: 216.88
Flash Point: 188°(370°F)
Melting Point: 89-93°
Boiling Point: 250-252°
Beilstein Reference: 129639
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00092428
Fórmula:
C₅HCl₄N Peso Molecular: 216.88 g/mol Ponto de ebulição: 250…252 °C Ponto de Fusão: 89…93 °C Ponto de Inflamação: 188 °C (370 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00092428 Número CAS: 2402-79-1 EINECS: 219-283-9 UN: 3077 ADR: 9 III |