2-Bromo-3-nitropyridine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L20019.03
L20019.06
L20019.03EA
31.3
EUR
L20019.03
L20019.06
2-Bromo-3-nitropyridine ≥98%
2-Bromo-3-nitropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 19755-53-4
Molecular Formula: C5H3BrN2O2
Formula Weight: 203.00
Melting Point: 122-125°
Beilstein Reference: 124504
Fórmula:
C₅H₃BrN₂O₂ Ponto de Fusão: 122…125 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00955613 Número CAS: 19755-53-4 |