5-Bromo-2-iodopyridine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L19610.14
L19610.06
L19610.14EA
209
EUR
L19610.14
L19610.06
5-Bromo-2-iodopyridine ≥98%
5-Bromo-2-iodopyridine
Purity: 98%
CAS No.: 223463-13-6
Molecular Formula: C5H3BrIN
Formula Weight: 283.89
Melting Point: 113-116°
Beilstein Reference: 2119
Fórmula:
C₅H₃BrIN Ponto de Fusão: 113…116 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00691506 Número CAS: 223463-13-6 |